Learn More
Patrón de escandio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5 %, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
340.00€ - 754.00€
CAS | 12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | O3Sc2 |
Peso molecular (g/mol) | 137.91 |
Número MDL | MFCD00011223 |
Clave InChI | HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | discandium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10090392
|
SPEX Certiprep
PLSC2-3Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
340.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10613483
|
SPEX Certiprep
PLSC2-3X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
754.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Sc | 10 000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
137.91 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
O3Sc2 | |
MFCD00011223 | |
discandium(3+) trioxidandiide |
Especificaciones
Scandium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
O3Sc2 | |
AA, ICP | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] | |
5% HNO3 | |
Assurance |
12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00011223 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
discandium(3+) trioxidandiide | |
137.91 |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea y ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Product intended for laboratory use only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Patrón de escandio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5 %, SPEX CertiPrep™