Learn More
Brady™ Inserto de MK1 de polipropileno Scafftag
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Insertos para etiquetas sin adhesivo de inspección de equipos
- Scafftag Kit MK1
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit MK1 |
| Alternate Part Number | SCAF-STSI-STD-50 |
| Color | Blanco/negro sobre verde/amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Texto mostrado | ERECTION & INSPECTION RECORD |
| Para utilizar con (aplicación) | Andamiaje |
| Altura (imperial) | 8.19 in. |
| Altura (métrico) | 208 mm |
| Incluye | 50 Scafftag MK1 Inserts |
| Cantidad | 50 paquete |
| Mostrar más |
Título del producto
Brady™ Inserto de MK1 de polipropileno Scafftag >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido