Learn More
SAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16246-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815824
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SAT2 is an enzyme which catalyzes the acetylation of polyamines. Substrate specificity: norspermidine > spermidine = spermine >> N(1)acetylspermine = putrescine.
Especificaciones
Especificaciones
SAT2
Polyclonal
Unconjugated
SAT2
Diamine acetyltransferase 2, SAT2, SSAT2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
112483, 360547, 69215
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P8J2, Q96F10
Sat2
SAT2 Fusion Protein Ag9179
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse