Learn More
SAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno SAT2
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815824
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16246-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16805824
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16246-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SAT2 is an enzyme which catalyzes the acetylation of polyamines. Substrate specificity: norspermidine > spermidine = spermine >> N(1)acetylspermine = putrescine.
Especificaciones
Especificaciones
SAT2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6P8J2, Q96F10
112483, 360547, 69215
SAT2 Fusion Protein Ag9179
Primary
-20°C
SAT2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Diamine acetyltransferase 2, SAT2, SSAT2
Sat2
IgG
Antigen Affinity Chromatography