Learn More
Sartorius Soportes de filtros de jeringa
Obtenga una filtración sin fugas de hasta 7 bar. Los soportes de filtros en línea Sartorius son soportes económicos y reutilizables fabricados con policarbonato transparente con juntas de silicona. Hay disponibles unidades esterilizables en autoclave para los filtros de jeringa de 25 mm y 13 mm.
Marca: Sartorius 16514----------E
141.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21897" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- La junta de silicona permite una filtración sin fugas a presiones de hasta 7 bares simplemente atornillándolo
- Los soportes del filtro en las partes superior e inferior permiten la filtración en cualquier dirección
- Bajo volumen de parada muerta de menos de 0,3 ml (después de superar el punto de burbuja)
- El policarbonato transparente es fácil de limpiar y esterilizable en autoclave
- Esterilice las unidades mediante autoclave a 121° C.
- Cuentan con conectores hembra de entrada Luer Lock y salida Luer Slip
Especificaciones
Transparente | |
Policarbonato con junta de silicona | |
7bar (101.5psi) | |
249 °F | |
Soporte de filtros de jeringa | |
13 mm |
Entrada Luer-Lock hembra, salida deslizamiento Luer | |
0,5 cm2 | |
12/Paq. | |
de 121 °C | |
<0,2 ml |