Learn More
Sartorius Soportes de filtros de jeringa
Obtenga una filtración sin fugas de hasta 7 bar. Los soportes de filtros en línea Sartorius son soportes económicos y reutilizables fabricados con policarbonato transparente con juntas de silicona. Hay disponibles unidades esterilizables en autoclave para los filtros de jeringa de 25 mm y 13 mm.
159.00€ - 161.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Conectores | Entrada Luer-Lock hembra, salida deslizamiento Luer |
Material | Policarbonato con junta de silicona |
Presión máxima | 7bar (101.5psi) |
Cantidad | 12/Paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Área de filtración | Retención de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Área de filtración | Retención de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10750422
|
Sartorius
16514----------E |
13 mm | 0,5 cm2 | <0,2 ml |
161.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10139750
|
Sartorius
16517----------E |
25 mm | 3 cm2 | <0,3 ml |
159.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La junta de silicona permite una filtración sin fugas a presiones de hasta 7 bar: simplemente hay que atornillarla
- Los soportes del filtro en las partes superiores e inferiores permiten la filtración en cualquier dirección
- Volumen de punto muerto bajo inferior a 0.3 ml (después de superar el punto de burbuja)
- El policarbonato transparente es fácil de limpiar y de esterilizar en autoclave
- Esterilice las unidades en autoclave a 121 °C
- Incluyen conectores de entrada Luer Lock hembra y de salida Luer Slip macho
Especificaciones
Transparente | |
Policarbonato con junta de silicona | |
12/Paq. | |
de 121 °C |
Entrada Luer-Lock hembra, salida deslizamiento Luer | |
7bar (101.5psi) | |
249 °F | |
Soporte de filtros de jeringa |