Descripción
- El portafiltros de jeringa se recomienda para la filtración de volúmenes de hasta unos 100 ml.
- El soporte de filtro ha sido diseñado para filtración en línea con una presión de hasta 20 bar utilizando un filtro de 47 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | Boquilla de manguera, DN10 |
| Desechables | Reutilizable |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 13 cm2 |
| Presión máxima | 20 bar |
| Tipo | In-Line Portafiltros de acero inoxidable |
| Diámetro interior (métrico) | 47 mm |