Learn More
Sartorius Soporte de filtro de jeringa de acero inoxidable Stedim
El soporte de filtro ha sido diseñado para filtración en línea con una presión de hasta 20 bar utilizando un filtro de 47 mm.
970.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Presión máxima | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Presión máxima | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10019450
|
Sartorius
16254 |
Soporte de filtro en línea | Acero inoxidable | 20 bar | 13 cm2 |
970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||