Learn More
Sartorius Filtros de membrana de celulosa regenerada (RC)
Estos filtros de membrana hidrófilos resistentes a los disolventes son perfectos para la eliminación de partículas de los disolventes.
151.00€ - 326.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Celulosa regenerada |
Para utilizar con (aplicación) | Para la eliminación de partículas de disolventes |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Grosor (métrico) | 160-200 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10490483
|
Sartorius
18406-100------G |
100 mm | 0,5 μm | 25/paq. |
176.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10119280
|
Sartorius
18406--47------N |
47 mm | 0,5 μm | 100/paq. |
310.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10255701
|
Sartorius
18406--13------N |
13 mm | 0,5 μm | 100/paq. |
153.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10474641
|
Sartorius
18406--25------N |
25 mm | 0,5 μm | 100/paq. |
173.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10179320
|
Sartorius
18406--50------N |
50 mm | 0,5 μm | 100/paq. |
256.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10585131
|
Sartorius
18407--13------N |
13 mm | 0,2 μm | 100/paq. |
151.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10673131
|
Sartorius
18407--25------N |
25 mm | 0,2 μm | 100/paq. |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10353441
|
Sartorius
18407--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 100/paq. |
326.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10587901
|
Sartorius
18407--50------N |
50 mm | 0,2 μm | 100/paq. |
256.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Estos filtros de membrana hidrófilos resistentes a los disolventes son perfectos para la eliminación de partículas de los disolventes.
Los filtros de membrana de celulosa regenerada se han reforzado con celulosa no tejida. Las membranas se utilizan principalmente para la eliminación de partículas de disolventes. Por ejemplo, el filtro con diámetro de 50 mm y tamaño de poro de 0.45 μm se utiliza de manera estándar para la ultralimpieza y la desgasificación de disolventes y las fases móviles para HPLC, en combinación con un soporte de filtro completamente de vidrio. La membrana de celulosa regenerada también ofrece un bajo nivel de adsorción específica.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para la eliminación de partículas de disolventes | |
160-200 μm |
Celulosa regenerada | |
Hidrófilo |