Learn More
Sartorius Filtros de membrana de celulosa regenerada (RC)
Estos filtros de membrana hidrófilos resistentes a los disolventes son perfectos para la eliminación de partículas de los disolventes.
Marca: Sartorius 18407--47------N
281.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23270" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Estos filtros de membrana hidrófilos resistentes a los disolventes son perfectos para la eliminación de partículas de los disolventes.
Los filtros de membrana de celulosa regenerada se han reforzado con celulosa no tejida. Las membranas se utilizan principalmente para la eliminación de partículas de disolventes. Por ejemplo, el filtro con diámetro de 50 mm y tamaño de poro de 0,45μ m se utiliza de manera estándar para la ultralimpieza y la desgasificación de disolventes y las fases móviles para HPLC, en combinación con un soporte de filtro completamente de vidrio. La membrana de celulosa regenerada también ofrece un bajo nivel de adsorción específica.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Celulosa regenerada | |
0,2 μm | |
Hidrófilo | |
160-200 μm | |
47 mm |
Membrana | |
Celulosa | |
Para la eliminación de partículas de disolventes | |
100/paq. | |
Filtro de membrana |