Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 389
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca: Sartorius FT-3-102-125
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Blanca | |
De 8 a 12 μm | |
389 | |
0,19 mm |
Disco | |
De 20 s | |
100/paq. | |
125 mm |