Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 389
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
12.30€ - 276.00€
Especificaciones
Código de color | Blanca |
---|---|
Formato | Disco |
Particle Retention | De 8 a 12 μm |
Velocidad de filtración | De 20 s |
Grado | 389 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10565891
|
Sartorius
FT-3-102-240 |
240 mm |
276.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15912850
|
Sartorius
FT-3-102-175 |
175 mm |
89.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10223431
|
Sartorius
FT-3-102-185 |
185 mm |
89.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10438362
|
Sartorius
FT-3-102-110 |
110 mm |
38.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10758611
|
Sartorius
FT-3-102-150 |
150 mm |
59.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10777651
|
Sartorius
FT-3-102-125 |
125 mm |
41.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15902850
|
Sartorius
FT-3-102-100 |
100 mm |
35.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10517251
|
Sartorius
FT-3-102-090 |
90 mm |
25.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10507441
|
Sartorius
FT-3-102-070 |
70 mm |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10718041
|
Sartorius
FT-3-102-055 |
55 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15992840
|
Sartorius
FT-3-102-050 |
50 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Blanca | |
De 8 a 12 μm | |
389 | |
0,19 mm |
Disco | |
De 20 s | |
100/paq. |