Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 292
Estos papeles filtro son especialmente adecuados para el análisis cualitativo que requiere un bajo contenido de ceniza.
Marca: Sartorius FT-3-205-125
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
De 60 s | |
100/paq. | |
125 mm |
De 5 a 8 μm | |
292 | |
0,18 mm |