Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 292
Estos papeles filtro son especialmente adecuados para el análisis cualitativo que requiere un bajo contenido de ceniza.
9.00€ - 235.00€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Particle Retention | De 5 a 8 μm |
Velocidad de filtración | De 60 s |
Grado | 292 |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10215801
|
Sartorius
FT-3-205-185 |
185 mm |
40.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15952890
|
Sartorius
FT-3-205-175 |
175 mm |
37.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10377351
|
Sartorius
FT-3-205-320 |
320 mm |
69.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15962890
|
Sartorius
FT-3-205-270 |
270 mm |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15972890
|
Sartorius
FT-3-205-500 |
500 mm |
235.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10194271
|
Sartorius
FT-3-205-240 |
240 mm |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10565321
|
Sartorius
FT-3-205-150 |
150 mm |
26.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10307261
|
Sartorius
FT-3-205-125 |
125 mm |
20.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10632392
|
Sartorius
FT-3-205-055 |
55 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10524571
|
Sartorius
FT-3-205-070 |
70 mm |
12.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10594751
|
Sartorius
FT-3-205-090 |
90 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10114181
|
Sartorius
FT-3-205-110 |
110 mm |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10721563
|
Sartorius
FT-3-205-030 |
30 mm |
9.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10086971
|
Sartorius
FT-3-205-042 |
42 mm |
9.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
De 60 s | |
100/paq. |
De 5 a 8 μm | |
292 | |
0,18 mm |