Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 1289
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
Marca: Sartorius FT-3-207-090
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.Especificaciones
Disco | |
De 20 s | |
100/paq. | |
90 mm |
De 8 a 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |