Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 1289
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
11.30€ - 65.50€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grado | Particle Retention | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grado | Particle Retention | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10471232
|
Sartorius
FT-3-208-070 |
70 mm | 1290 | De 3 a 5 μm |
12.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10387781
|
Sartorius
FT-3-208-055 |
55 mm | 1290 | De 3 a 5 μm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10778772
|
Sartorius
FT-3-207-240 |
240 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10480272
|
Sartorius
FT-3-207-125 |
125 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
20.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10032301
|
Sartorius
FT-3-207-185 |
185 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
40.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10205421
|
Sartorius
FT-3-207-110 |
110 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10133991
|
Sartorius
FT-3-207-070 |
70 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
12.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10767812
|
Sartorius
FT-3-207-090 |
90 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10490272
|
Sartorius
FT-3-207-150 |
150 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
26.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10226041
|
Sartorius
FT-3-207-055 |
55 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11761165
|
Sartorius
FT-3-207-050 |
50 mm | 1289 | De 8 a 12 μm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Papel filtro cualitativo• Lote de 100
• Papel filtro cualitativo en disco
• Papel disco
Especificaciones
Disco | |
100/paq. | |
0,21 mm |