Learn More
Sartorius Pressure Heads for Vivaspin™ 20 and Vivacell™ 70, 100, 250
For various Vivacell models
Marca: Sartorius VCA800
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
Vivacell™ 100 es una unidad de ultrafiltración desechable para la concentración de muestras de hasta 98 ml que se puede usar tanto en una centrífuga como para la filtración de presión. Por lo tanto, Vivacell™ 100 combina la facilidad de uso de los dispositivos centrífugos con la flexibilidad y el control proporcionados por las celdas de ultrafiltración presurizadas. Vivacell™ 100 es fácil de montar, no requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación y se puede adaptar a la disponibilidad de equipos o a las preferencias específicas del usuario. Para mayor comodidad, las unidades se centrifugan simplemente en una centrífuga de gran capacidad (soportes que aceptan frascos de 250 ml). Para un mejor control de procesos, se puede combinar la presión del gas con una agitación orbital suave. Para lograr la máxima facilidad de uso con los requisitos mínimos de equipo, el dispositivo se presuriza y, a continuación, se deja sobre una mesa o en un refrigerador. El concentrador cuenta con una membrana vertical que minimiza la contaminación, mientras que el punto muerto incorporado de 350 μl evitará que se seque la concentración. Facilidad de uso. Membrana de PES de flujo alto. Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida. Alta recuperación de retención de > 90 %. Flexibilidad total del proceso. Compatible con rotores basculantes.Especificaciones
Vivacell™ 100 | |
Cinco juntas de recambio | |
Cabezal de presión |