Learn More
Sartorius Filtros de membrana de celulosa estériles y sin rejilla
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria. Los filtros de membrana de celulosa estériles y sin rejilla Sartorius son membranas envasadas individualmente para recuento de colonias, pruebas de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad. Elija entre membranas de acetato de celulosa o de nitrato de celulosa en una variedad de tamaños de poro.
Marca: Sartorius 11306--47----ACN
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.11700kg
Descripción
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estériles con rejilla Sartorius son membranas envasadas individualmente para el recuento de colonias, pruebas de partículas y pruebas de microscopía y esterilidad.Elija entre membranas de acetato de celulosa o nitrato de celulosa en una variedad de tamaños de poro.
Filtros estériles, envasados individualmente para un estricto control de calidad- Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
- Listos para su uso para ahorrar tiempo de preparación
- Evita la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
- La identificación de filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
- Se comprueba cada membrana para garantizar:
- No resulta dañada en modo alguno
- Se ha colocado correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde
- Está libre de partículas
- Cada sobre tiene letras legibles
- Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Selección de dos materiales de membrana:
- Filtros de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) asegure una retención efectiva combinada con altos caudales y óptima crecimiento de colonias
- Filtros de acetato de celulosa, un material que combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja
- Disponibles en 7 tamaños de poro diferentes: 0,2μ m, 0,45μ m, 0,65μ m, 0,8μ m, 1,2μ m, 3,0μ m y 8,0μ m.
- Los filtros de 8μ m se utilizan como prefiltros en un accesorio de prefiltro. Retienen las partículas gruesas, mientras que permiten a los microorganismos a través de la recuperación en un filtro bacteriano-retentivo
- Losμfiltros de 0,2 m son el estándar para la filtración estéril y están validados por la prueba de provocación de bacterias (BCT)
- Los filtros de 0,45µ m están fabricados conforme a la norma ISO 7704
- Filtros blancos sin rejilla con 47 o 50 mm (1,9 o 2 pulg.) de diámetro
Especificaciones
Blanco | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
47 mm |
Membrana | |
0,45 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
Sí | |
1,9 in |
Seguridad y manipulación
- CN white, sterile, 0.45 micron, 100/pk
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P230-Mantener humedecido con .
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitrogen in nitrocellulose