Learn More
Sartorius Filtros de membrana de celulosa estériles y sin rejilla
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria. Los filtros de membrana de celulosa estériles y sin rejilla Sartorius son membranas envasadas individualmente para recuento de colonias, pruebas de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad. Elija entre membranas de acetato de celulosa o de nitrato de celulosa en una variedad de tamaños de poro.
141.00€ - 274.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de filtro | Membrana |
Esterilidad | Estériles |
Para utilizar con (aplicación) | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10460853
|
Sartorius
11106--47----ACN |
Acetato de celulosa | 0,45 μm | 47 mm | 100/paq. |
168.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11714163
|
Sartorius
11305--47----ACN |
Nitrato de celulosa | 0,65 μm | 47 mm | 100/paq. |
216.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10672402
|
Sartorius
11303--47----ACN |
Nitrato de celulosa | 1,2 μm | 47 mm | 100/paq. |
274.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10261241
|
Sartorius
11306--50----ACN |
Nitrato de celulosa | 0,45 μm | 50 mm | 100/paq. |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10082391
|
Sartorius
11306--47----ACN |
Nitrato de celulosa | 0,45 μm | 47 mm | 100/paq. |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10395041
|
Sartorius
11107--50----ACN |
Acetato de celulosa | 0,2 μm | 50 mm | 100/paq. |
174.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10307311
|
Sartorius
11301--50----ACN |
Nitrato de celulosa | 8 μm | 50 mm | 100/paq. |
225.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10768582
|
Sartorius
11304--47----ACN |
Nitrato de celulosa | 0,8 μm | 47 mm | 100/paq. |
216.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10632042
|
Sartorius
11107--47----ACN |
Acetato de celulosa | 0,2 μm | 47 mm | 100/paq. |
168.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10062261
|
Sartorius
11106--50----ACN |
Acetato de celulosa | 0,45 μm | 50 mm | 100/paq. |
174.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10756662
|
Sartorius
11301--47----ACN |
Nitrato de celulosa | 8 μm | 47 mm | 100/paq. |
216.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estériles con rejilla Sartorius son membranas envasadas individualmente para el recuento de colonias, pruebas de partículas y pruebas de microscopía y esterilidad.Elija entre membranas de acetato de celulosa o nitrato de celulosa en una variedad de tamaños de poro.
Filtros estériles envasados individualmente para control de calidad estricto- Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
- Listos para usar con el fin de ahorrar tiempo de preparación
- Evita la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
- La identificación del filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
- Cada membrana se comprueba para garantizar que:
- No se dañan en modo alguno
- Colocados de forma correcta bajo el sellado del borde sin deslizamiento
- Libres de partículas
- Cada sobre tiene letras legibles
- Retención de partículas definida y tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Opción de dos materiales de membrana:
- Los filtros de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) garantizan una retención eficaz junto con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo
- Los filtros de acetato de celulosa combinan altos caudales y estabilidad térmica con características de baja adsorción
- Disponibles en 7 tamaños de poro diferentes: 0.2 μm, 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm y 8.0 μm
- Los filtros de 8 μm se utilizan como prefiltros en una conexión de prefiltro. Retienen partículas gruesas al mismo tiempo que permiten el paso de microorganismos para la recuperación en un filtro de retención de bacterias
- Los filtros de 0.2 μm son el estándar para la filtración estéril y se han validado mediante la prueba de exposición a bacterias (BCT)
- Los filtros de 0.45 μm están fabricados de acuerdo con ISO 7704
- Filtros blancos sin rejilla en tamaños de diámetro de 47 o 50 mm (1.9 o 2 pulg)
Especificaciones
Blanco | |
Estériles | |
Hidrófilo | |
100/paq. |
Membrana | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
Sí |