Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Combina una estructura de poros uniforme con tasas de adsorción y caudal elevado. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca:  Sartorius 11304--47------N
215.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23270" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10634751
  • 238.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Alertas:
Los filtros de nitrato de celulosa son muy inflamables. Su punto de inflamación es aprox. de 200 °C. Mantenga siempre separados estos filtros con los discos de papel de intercalado que se suministran con los filtros.
Descripción
Descripción
Combina una estructura de poros uniforme con altos caudales y niveles de adsorción.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son ideales para kits de diagnóstico.Los filtros hidrófagos no estériles en una variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
  • Los filtros de nitrato de celulosa combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
  • Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
  • Muy ventajoso para kits de diagnóstico y compatible con soluciones acuosas, hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
  • Los filtros tienen una estructura de poro uniforme y están disponibles en gama de diámetros y tamaños de poro
    • Tamaño de poro: 0,45µ m, 0,65µ m, 0,8µ m, 1,2µ m, 3,0µ m, 5µ m y 8µ m.
    • Los tamaños de poro más grandes (8µ m, 5µ m, 3µ m) son útiles para la retención celular y el prefiltrado
    • El tamaño de poro 0,45 es ideal para la recogida de partículas y. filtración
    • Diámetros: 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm (de 0,5 a 3,9 pulg.)
  • Los filtros sin rejilla pueden esterilizarse mediante autoclave (húmedo) a 121° C, óxido de etileno o γirradiación a 25 kGy
  • La etiqueta de la caja especifica el tipo, la cantidad, el diámetro, el tamaño de poro y el número de lote
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave (en húmedo)
Blanca
Nitrato de celulosa
0,8 μm
200 ml/min
100/paq.
11304
1.4bar
Membrana
Nitrato de celulosa
No estéril
Hidrófilo
130 μm
47 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CN membrane, 0.8 µm, 47 mm, 100 pcs
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .