Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Combina una estructura de poros uniforme con tasas de adsorción y caudal elevado. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
103.00€ - 520.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de filtro Membrane Filter
Formato Disc
Ver más especificaciones
Alertas:
Los filtros de nitrato de celulosa son muy inflamables. Su punto de inflamación es aprox. de 200 °C. Mantenga siempre separados estos filtros con los discos de papel de intercalado que se suministran con los filtros.
Productos 20
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Tamaño de poro Caudal Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Tamaño de poro Caudal Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10303591
Ver documentos
Sartorius
11301--13------N
13 mm 8 μm 750 ml/min 100/paq.
113.00€
paquete de 100
10272221
Ver documentos
Sartorius
11301--47------N
47 mm 8 μm 750 ml/min 100/paq.
202.00€
paquete de 100
10068070
Ver documentos
Sartorius
11303-100------G
100 mm 1,2 μm 200 ml/min 25/paq.
231.00€
paquete de 25
10675051
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
11301--50------N
50 mm 8 μm 750 ml/min 100/paq.
207.00€
paquete de 100
10383441
Ver documentos
Sartorius
11303--25------N
25 mm 1,2 μm 200 ml/min 100/paq.
143.00€
paquete de 100
10634751
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
11304--47------N
47 mm 0,8 μm 200 ml/min 100/paq.
244.00€
paquete de 100
10231651
Ver documentos
Sartorius
11305--47------N
47 mm 0,65 μm 130 ml/min 100/paq.
192.00€
paquete de 100
10262131
Ver documentos
Sartorius
11304--25------N
25 mm 0,8 μm 200 ml/min 100/paq.
143.00€
paquete de 100
10494261
Ver documentos
Sartorius
11305--25------N
25 mm 0,65 μm 130 ml/min 100/paq.
143.00€
paquete de 100
10333491
Ver documentos
Sartorius
11306-100------G
100 mm 0,45 μm 70 ml/min 25/paq.
177.00€
paquete de 25
10193891
Ver documentos
Sartorius
11306--90------N
90 mm 0,45 μm 70 ml/min 100/paq.
520.00€
paquete de 100
10567711
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
11306--25------N
25 mm 0,45 μm 70 ml/min 100/paq.
145.00€
paquete de 100
10425401
Ver documentos
Sartorius
11306--50------N
50 mm 0,45 μm 70 ml/min 100/paq.
129.00€
paquete de 100
12972661
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
11306--47------N
47 mm 0,45 μm 70 ml/min 100/paq.
341.00€
paquete de 100
10018070
Ver documentos
Sartorius
11306--47------N
47 mm 0,45 μm 70 ml/min 100/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10008060
Ver documentos
Sartorius
11306--90------G
90 mm 0,45 μm 70 ml/min 25/paq.
163.00€
paquete de 25
10199130
Ver documentos
Sartorius
11342--25------N
25 mm 5 μm 570 ml/min 100/paq.
180.00€
paquete de 100
10508871
Ver documentos
Sartorius
11304--50------N
50 mm 0,8 μm 200 ml/min 100/paq.
209.00€
paquete de 100
10404651
Ver documentos
Sartorius
11302--25------N
25 mm 3 μm 430 ml/min 100/paq.
143.00€
paquete de 100
10211751
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
11302--47------N
47 mm 3 μm 430 ml/min 100/paq.
196.00€
paquete de 100
Descripción
Descripción
Combina una estructura de poros uniforme con altos caudales y niveles de adsorción. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son ideales para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
  • Los filtros de nitrato de celulosa combinan altos caudales con alta adsorción inespecífica
  • Retención de partículas definida y tasas de captura de microorganismos extraordinarias y fiables
  • Muy ventajosos para kits de diagnóstico y compatibles con soluciones acuosas, hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
  • Los filtros tienen una estructura de poro uniforme y están disponibles en varios diámetros y tamaños de poro
    • Tamaños de poro: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm y 8 μm
    • Los tamaños de poro mayores (8 μm, 5 μm, 3 μm) son útiles para la retención de células y la prefiltración
    • El tamaño de poro de 0.45 es ideal para la recogida y filtración de partículas
    • Diámetros: 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm (de 0.5 a 3.9 pulg)
  • Los filtros sin rejilla se pueden esterilizar mediante autoclave (húmedos) a 121 °C, óxido de etileno o radiación γ a 25 kGy
  • La etiqueta de la caja especifica el tipo, la cantidad, el diámetro, el tamaño de poro y el número de lote
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Single-use
Disc
Cellulose Nitrate
Hidrófilo
Membrane Filter
Blanco
Membrane Filter
Nitrato de celulosa
Non-sterile
130 μm
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.