Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Combina una estructura de poros uniforme con tasas de adsorción y caudal elevado. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca: Sartorius 11303-100------G
219.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Alertas:
Los filtros de nitrato de celulosa son muy inflamables. Su punto de inflamación es aprox. de 200 °C. Mantenga siempre separados estos filtros con los discos de papel de intercalado que se suministran con los filtros.
Descripción
Combina una estructura de poros uniforme con altos caudales y niveles de adsorción.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son ideales para kits de diagnóstico.Los filtros hidrófagos no estériles en una variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
- Los filtros de nitrato de celulosa combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
- Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Muy ventajoso para kits de diagnóstico y compatible con soluciones acuosas, hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
- Los filtros tienen una estructura de poro uniforme y están disponibles en gama de diámetros y tamaños de poro
- Tamaño de poro: 0,45µ m, 0,65µ m, 0,8µ m, 1,2µ m, 3,0µ m, 5µ m y 8µ m.
- Los tamaños de poro más grandes (8µ m, 5µ m, 3µ m) son útiles para la retención celular y el prefiltrado
- El tamaño de poro 0,45 es ideal para la recogida de partículas y. filtración
- Diámetros: 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm (de 0,5 a 3,9 pulg.)
- Los filtros sin rejilla pueden esterilizarse mediante autoclave (húmedo) a 121° C, óxido de etileno o γirradiación a 25 kGy
- La etiqueta de la caja especifica el tipo, la cantidad, el diámetro, el tamaño de poro y el número de lote
Especificaciones
Esterilizable en autoclave (en húmedo) | |
Blanca | |
1,2 μm | |
24 l/min | |
25/paq. | |
11303 |
1.0bar | |
Nitrato de celulosa | |
200 ml/min | |
Hidrófilo | |
130 μm | |
100 mm |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P230-Mantener humedecido con .
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.