Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga inversa Vivaspin™ Filtrate
Retire las proteínas de las muestras difíciles de filtrar, incluso de la sangre entera. Los concentradores de centrífuga inversa Sartorius Vivaspin™ Filtrate realizan ultrafiltración centrífuga contra la dirección de la fuerza centrífuga para una preparación rápida y sencilla de ultrafiltrados libres de proteínas. Membranas PES y CTA para 5.000 a 300.000 Dalton MWCO.
Marca: Sartorius 13269----------E
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Unidad lista para usar para ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen- Separe las proteínas de las sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas
- El proceso de concentración centrífuga inversa evita el bloqueo prematuro del filtro
- El diseño único se puede utilizar en rotores de ángulo fijo o basculante y acepta tubos de 15 ml estándar
- La ultrafiltración del 90 % del volumen original de la muestra se suele completar en unos 30 minutos
- El ultrafiltrado se recoge en el tubo de inserción del flotador, donde es accesible sin extraer el tubo
- Estudios sobre el metabolismo de fármacos
- Determinación de metabolitos en suero
- Extracción de proteínas de muestras de sangre
- Limpieza de liposomas
- Eliminación de virus
Especificaciones
Reusable | |
Poliestersulfona (PES) | |
0.5 to 2.5 mL | |
Ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen de muestras biológicas | |
12/paq. | |
93 mm |
Centrifugal Ultrafiltration | |
100000 Da | |
Non-sterile | |
2.000xG (rotor de ángulo fijo); 2.500xG (rotor basculante) | |
De 0,5 a 2,5 ml | |
14 mm |