Learn More
Sartorius Kits de determinación de densidad para balanzas
Uso con balanzas Sartorius para determinar la densidad de sólidos y líquidos
Marca: Sartorius YDK01LP
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Todos los kits de ensayo incluyen:
- 2 vasos de precipitados (7 mm y 55 mm de diámetro)
- Soporte para barra
- Termómetro con pinza
- Plomo de vidrio
- Tamiz para muestras de inmersión (conjunto de soporte para bandejas)
- Soporte para muestras (conjunto de soporte para bandejas)
- Plataforma metálica
- Junta para modelos ME
- Disco de compensación para los modelos ME235S/P, ME254S.
- 3 adaptadores
- Adaptador para modelos LA/LP con protección contra turbulencias de aire analíticas
- Adaptadores para modelos LA/LP: 1 con y 1 sin protección contra turbulencias de aire analíticas
- Disco de compensación para los modelos LA/LP2300D
Especificaciones
Balanza de precisión ED ampliada, LA, LP | |
Determinación de la densidad de sólidos y líquidos | |
2 vasos de precipitados (7 mm y 55 mm de diámetro), soporte de barra, termómetro |