Learn More
Sartorius Kits de determinación de densidad para balanzas
Uso con balanzas Sartorius para determinar la densidad de sólidos y líquidos
960.00€ - 1045.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la densidad de sólidos y líquidos |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15229134
|
Sartorius
YDK01MS |
Balanza Cubis; para módulos de pesaje |
960.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
10131371
|
Sartorius
YDK01 |
Balanza de CPA |
1000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
10603932
|
Sartorius
YDK01LP |
Balanza de precisión ED ampliada, LA, LP |
1045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
Todos los kits incluyen
- 2 vasos de precipitados (7 mm y 55 mm de diám.)
- Estructura de suspensión
- Termómetro con pinza de retención
- Plomada de vidrio
- Tamiz para inmersión de muestras (montaje para suspensión)
- Soporte de muestras (montaje para suspensión)
- Plataforma metálica
- Junta para los modelos ME
- Disco de compensación para los modelos ME235S/P, ME254S
- 3 adaptadores
- Adaptador para modelos LA/LP con pantalla protectora para balanza analítica
- Adaptadores para modelos LA/LP: 1 con y 1 sin pantalla protectora para balanza analítica
- Disco de compensación para modelos LA/LP2300D
Especificaciones
Determinación de la densidad de sólidos y líquidos |