Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cuantitativo de color sin cenizas Sartorius, grado 388
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío
Marca: Sartorius™ FT-4-101-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
150 mm (Diám.) | |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
10 μm/s | |
388 | |
0,21 mm | |
150 mm |
Plegado | |
De 12 a 15 μm | |
Adecuados para análisis cuantitativos, embudos Buchner, filtración por presión o vacío | |
100/paq. | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo |