Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cuantitativo de color sin cenizas Sartorius, grado 388
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío
69.30€ - 720.00€
Especificaciones
Material Pulpa refinada y línteres de algodón
Particle Retention De 12 a 15 μm
Velocidad de filtración 10 μm/s
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para análisis cuantitativos, embudos Buchner, filtración por presión o vacío
Grado 388
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
10756282
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-101-185
185 mm (Diám.) Plegado
102.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10788772
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-101-125
125 mm (Diám.) Plegado
69.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10381662
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-2-101-580580
580 x 580 mm Lámina
720.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10092331
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-101-150
150 mm (Diám.) Plegado
83.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10265751
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-101-240
240 mm (Diám.) Plegado
159.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11781365
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
FT-4-101-110
110 mm (Diám.) Plegado
69.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con línteres de algodón al 100 %
  • Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0.01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
Pulpa refinada y línteres de algodón
10 μm/s
388
0,21 mm
De 12 a 15 μm
Adecuados para análisis cuantitativos, embudos Buchner, filtración por presión o vacío
100/paq.
Papel de filtro para análisis cuantitativo