Learn More
Sartorius Bomba de distribución arium™
Bomba adicional opcional para su uso con el sistema arium™ Bagtank de 20 l
Marca: Sartorius H2O-ADP-20-US
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
Una bomba adicional opcional para un sistema Bagtank de 20 l
Especificaciones
35 °C | |
Bomba de distribución | |
200 x 11 x 14,8 cm (78,7 x 4,33 x 5,8 pulg) | |
200 cm | |
11 cm | |
14,8 cm | |
23,9 cm | |
2,9 kg | |
110 V |
arium Bagtank de 20 l | |
IP 20 | |
78,7 in | |
4,33 in | |
5,8 in | |
9,4 in | |
6,3 lb | |
110 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |