Learn More
Sartorius Bomba de distribución arium™
Bomba adicional opcional para su uso con el sistema arium™ Bagtank de 20 l
449.00€ - 461.00€
Especificaciones
Temperatura ambiente 35 °C
Para utilizar con (equipo) arium Bagtank de 20 l
Tipo Bomba de distribución
Clase de protección IP 20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 11 x 14,8 cm (78,7 x 4,33 x 5,8 pulg)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Fondo (imperial) Frecuencia Tensión Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Fondo (imperial) Frecuencia Tensión Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
14861372
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
H2O-ADP-20
8,5 in 50 Hz 220 V 230 V/50 Hz
461.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15903020
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
H2O-ADP-20-US
9,4 in 50/60 Hz 110 V 110 V, 50/60 Hz
449.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una bomba adicional opcional para un sistema Bagtank de 20 l
Especificaciones
Especificaciones
35 °C
Bomba de distribución
200 x 11 x 14,8 cm (78,7 x 4,33 x 5,8 pulg)
200 cm
11 cm
14,8 cm
2,9 kg
arium Bagtank de 20 l
IP 20
78,7 in
4,33 in
5,8 in
6,3 lb