Learn More
Sartorius arium™ Bagtank
arium™ Bagtank con filtro de ventilación integrado para proteger contra la contaminación por CO2
Marca: Sartorius H2O-AOV-50
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- El filtro de ventilación integrado con válvula de retención protege de forma segura contra la contaminación por CO2
- Las ruedas opcionales proporcionan la mayor flexibilidad.
- Fácil sustitución de bolsas arium™, sin necesidad de desinfecciones que requieren mucho tiempo
- Alta seguridad de funcionamiento, sin el uso de agentes limpiadores
- Disponible con volúmenes de 20 l, 50 l y 100 l
Especificaciones
50 L | |
Bagtank con bomba | |
Acero inoxidable, plástico | |
25,4 cm | |
58,7 cm | |
VAC 115 |
arium Comfort I, Comfort II, advance OI/EDI | |
2 | |
2°C a 35°C | |
85,2 cm | |
115 V de AC, 60 Hz | |
60 Hz |