Learn More
Sartorius arium™ Bagtank
Código de producto. p-4597924 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
1,5
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15913020 3 cada uno
14841372 1,5 cada uno
13487058 2 cada uno
15933020 2 cada uno
4 options
Código de producto. 15913020
Marca: Sartorius H2OAOV100US
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
arium™ Bagtank con filtro de ventilación integrado para proteger contra la contaminación por CO2
  • El filtro de ventilación integrado con válvula de retención protege de forma segura contra la contaminación por CO2
  • Las ruedas opcionales proporcionan la mayor flexibilidad.
  • Fácil sustitución de bolsas arium™, sin necesidad de desinfecciones que requieren mucho tiempo
  • Alta seguridad de funcionamiento, sin el uso de agentes limpiadores
  • Disponible con volúmenes de 20 l, 50 l y 100 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Para utilizar con (equipo) arium Comfort I, Comfort II, advance OI/EDI
Tipo Bagtank con bomba
Caudal 3
Material Acero inoxidable, plástico
Temperatura de funcionamiento (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 51,4 cm
Altura (métrico) 85,2 cm
Fondo (métrico) 58,7 cm
Requisitos eléctricos 115 V de AC, 60 Hz
Tensión VAC 115
Frecuencia 60 Hz