Learn More
Sartorius Sistema de purificación de agua con electrodesionización EDI arium™ advance, ASTM de tipo 2
Equipe su laboratorio con EDI Sartorius™ arium™ advance, que ofrece de manera uniforme agua de alta calidad de tipo 2.
7690.00€ - 8610.00€
Especificaciones
Conductividad | De 0,2 a 0,07 de agua producida, menos de 1500 de agua de suministro |
---|---|
Contaminant Rejection (Microbiological) | Superior al 99 % |
Rechazo de sustancias contaminantes (orgánicas) | Superior al 99 % |
Contenido bacteriano | < 1 UFC/1000 ml |
Producción diaria | < 10 |
Código de producto | Marca | Caudal | Montaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Montaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14831382
![]() |
Sartorius
H2O-EDI-2-T |
10 l/h | Sobremesa |
8830.00€ 8610.00€ / cada uno Ahorro 220.00€ 2% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
14821382
![]() |
Sartorius
H2O-EDI-2-B |
10 l/h | Pared |
8830.00€ 8610.00€ / cada uno Ahorro 220.00€ 2% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
15307373
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-EDI-1-T |
5 l/h | Sobremesa |
8370.00€ 7690.00€ / cada uno Ahorro 680.00€ 8% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
El sistema de purificación de agua pura arium™ advance EDI suministra agua de tipo II con la mejor calidad a velocidades de hasta 10 l/h. El sistema alcanza las tasas de retención de iones más altas junto con un rendimiento óptimo del agua, y elimina de forma fiable los oxidantes, los iones de metales pesados y las partículas del agua de suministro. El agua pura producida se almacena en sistemas arium™ Bagtank. Si se utiliza un filtro final Sartopore™ 2 150 en el sistema, el agua está prácticamente libre de microorganismos.
- Innovadora tecnología iJust
- Utiliza la exclusiva tecnología Bagtank con conexiones para pistola dispensadora.
- Uso fácil y sencillo
- Tecnología de prefiltro exclusiva con carbón activado, catalizador sin fosfato y filtro de partículas de 5 μm
Ventajas:
- Consumo de agua optimizado
- Cumple con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorra tiempo de mantenimiento.
- No se necesita manual de usuario, manejo intuitivo del menú.
- Altamente eficaz, reduce los coloides y el cloro, los agentes oxidantes, la materia orgánica y los metales pesados solubles en agua.
Aplicaciones:
- reactivos y medios microbiológicos
- Soluciones para análisis y síntesis químicos
- Histología
- ELISA, RIA
- Tampones y soluciones de pH
- Agua de suministro para dispositivos de laboratorio, como autoclaves, lavadoras de vidrio, humidificadores, baños de agua, etc.
Especificaciones
De 0,2 a 0,07 de agua producida, menos de 1500 de agua de suministro | |
Superior al 99 % | |
< 10 | |
3/8 in. | |
Tap | |
No | |
No | |
De 35,6° a 86 °F | |
Agua de suministro para dispositivos de laboratorio, como autoclaves, lavadoras de vidrio, baños de agua, humidificadores, etc. | |
< 1/ml | |
5°C a 45°C | |
2°C a 35°C | |
<1 | |
35 cm | |
50,1 cm | |
45,1 cm | |
26 kg | |
100/240 V |
Superior al 99 % | |
< 1 UFC/1000 ml | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
Tipo 2 | |
< de 5 a 15 de agua producida | |
< 50 de agua producida, < 1000 de agua de suministro | |
De 2 °C a 30 °C | |
80 % | |
De 4 a 10 | |
De 35,6° a 95 °F | |
4 | |
13,7 in | |
19,7 in | |
17,75 in | |
57,3 lb | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |