Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 292a
Estos papeles filtro son especialmente adecuados para el análisis cualitativo que requiere un bajo contenido de ceniza.
Marca: Sartorius FT-3-215-150
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
De 97 s | |
100/paq. | |
150 mm |
De 4 a 7 μm | |
292 a | |
0,19 mm |