Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 292a
Estos papeles filtro son especialmente adecuados para el análisis cualitativo que requiere un bajo contenido de ceniza.
11.30€ - 69.30€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Particle Retention | De 4 a 7 μm |
Velocidad de filtración | De 97 s |
Grado | 292 a |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15992900
|
Sartorius
FT-3-215-320 |
320 mm |
69.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10168531
|
Sartorius
FT-3-215-070 |
70 mm |
12.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10619222
|
Sartorius
FT-3-215-125 |
125 mm |
20.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10302122
|
Sartorius
FT-3-215-150 |
150 mm |
26.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10495981
|
Sartorius
FT-3-215-185 |
185 mm |
40.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10062401
|
Sartorius
FT-3-215-110 |
110 mm |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10260672
|
Sartorius
FT-3-215-240 |
240 mm |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10006981
|
Sartorius
FT-3-215-055 |
55 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
De 97 s | |
100/paq. |
De 4 a 7 μm | |
292 a |