Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Extended Length Pipette Tip
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal fit for all common pipettes, free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins), and non-cytotoxic.
30.10€ - 76.90€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 10 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Modelo | Estándar |
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17384770
|
Greiner Bio-One
772350 |
A granel | No estéril |
30.10€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17595955
|
Greiner Bio-One
772351 |
Gradilla | No estéril |
73.60€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17505965
|
Greiner Bio-One
772352 |
Gradilla | Estéril |
76.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
- Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins)
- Non-cyctotoxic
- Accuracy & precision according to ISO 8655
- Made from highly transparent virgin polypropylene
- Easy-to-read graduation for quick volume checks
- Full traceability
- Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
Especificaciones
10 μl | |
Transparente | |
Estándar | |
46 mm | |
Sí | |
Sí | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
1,81 in | |
Manipulación manual de líquidos | |
Pipetas manuales (electrónicas), Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Zafiro | |
2, 10 μl |