Learn More
Greiner Bio-One Punta de pipeta de zafiro de longitud ampliada
Descripción
- Ajuste universal para todas las pipetas comunes, incluidas las pipetas multicanal
- Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos detectables (endotoxinas)
- No cictotóxico
- Exactitud& precisión según ISO 8655
- Fabricadas con polipropileno virgen muy transparente
- Graduación fácil de leer para verificaciones rápidas de volumen
- Trazabilidad completa
- Fabricados en la UE (Austria) y probados de acuerdo con las normas internacionales
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | Estándar |
| Longitud (imperial) | 1,81 in |
| Longitud (métrico) | 46 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5 |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos (endotoxinas); no citotóxicos |
| Mostrar más |