Learn More
Fisherbrand™ Tubo para bombas Santoprene
Para su uso en aplicaciones de laboratorio y de atención sanitaria.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.10000kg
Description
- Pueden soportar más de cien ciclos de esterilización en autoclave a vapor a 134 °C
- Pueden soportar cinco ciclos estándar de esterilización hospitalaria mediante óxido de etileno, sin efectos físicos ni químicos significativos
- Se pueden esterilizar utilizando radiación ionizante de alta energía
- Esterilizados a niveles normales de irradiación, de 2 Mrad a 3 Mrad
- Se pueden utilizar en lugar de los materiales de bomba tradicionales como el neopreno, el butilo y la silicona
Specifications
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
Santoprene | |
2,4 mm | |
1 unidad |
Clase 6 | |
6,4 mm | |
1500 cm | |
Bomba peristáltica |