Learn More
Fisherbrand™ Tubo para bombas Santoprene
Código de producto. p-8011934 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
10777871 3,2 mm 1,6 mm 15 metros
10152081 1,6 mm 1,6 mm 15 metros
10529211 4,8 mm 1,6 mm 15 metros
10509561 4,8 mm 2,4 mm 15 metros
10060091 6,4 mm 2,4 mm 15 metros
10786741 6,4 mm 1,6 mm 15 metros
10203561 8 mm 1,6 mm 15 metros
10171411 9,6 mm 2,4 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10777871
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en aplicaciones de laboratorio y de atención sanitaria.
  • Pueden soportar más de cien ciclos de esterilización en autoclave a vapor a 134 °C
  • Pueden soportar cinco ciclos estándar de esterilización hospitalaria mediante óxido de etileno, sin efectos físicos ni químicos significativos
  • Se pueden esterilizar utilizando radiación ionizante de alta energía
  • Esterilizados a niveles normales de irradiación, de 2 Mrad a 3 Mrad
  • Se pueden utilizar en lugar de los materiales de bomba tradicionales como el neopreno, el butilo y la silicona
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Santoprene
Longitud global (métrico) 1500 cm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Tubos de bombas