Learn More
Adolf Wolf SANOclav™ La-MCS Autoclave
For sterilization in tightened steam and water. Adolf Wold SANOclav™ SANOclav La-MCS Autoclave is fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller.
7735.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Microprocesador |
---|---|
Descripción | Esterilizador en autoclave de sobremesa con bloqueo de seguridad |
Capacidad (métrico) | 20 L |
Fondo de la cámara (métrico) | 360 mm |
Altura exterior (métrico) | 530 mm |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Presión de funcionamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Presión de funcionamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10222361
|
Adolf Wolf
01001 |
140 °C | 3 bar máx. |
7735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Volume of the pressure chamber: 20 litres
- Lid and chamber made of stainless steel
- Fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller
- Electrical heating 230 volts / 1500 watts
Options: Must be built in in factory
- Connection to a PC: USB connection with program to record the time and the temperature on an external personal computer
- Liquid sensor: Flexible PT 100 sensor for liquids (when the liquid sensor is on, a pre- and post- warming temperature of 60°C will be held
- Safety lock: Autoclave locks with temperatures over 97°C or over 80°C with liquids (only for type La-MCS-203 / 204 / VA)
- Filter system: To filter the vapor
Especificaciones
Microprocesador | |
20 L | |
530 mm | |
Autoclave de sobremesa | |
230 v/1500 w | |
400 mm | |
Destiladores |
Esterilizador en autoclave de sobremesa con bloqueo de seguridad | |
360 mm | |
390mm | |
27 kg | |
Válvula de seguridad, protección contra exceso de temperatura, salida de vapor, manómetro, controlador por microprocesador | |
1 unidad | |
1500 W |