Learn More
Adolf Wolf SANOclav™ La-MCS Autoclave
For sterilization in tightened steam and water. Adolf Wold SANOclav™ SANOclav La-MCS Autoclave is fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller.
Marca:  Adolf Wolf 01001
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10222361
  • 7735.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Volumen de la cámara de presión: 20 litros
  • Tapa y cámara de acero inoxidable
  • Equipado con válvula de seguridad, protección contra sobretemperatura, válvula de salida de vapor, manómetro y controlador por microprocesador
  • 230 voltios/ 1500 vatios de calefacción eléctrica
Opciones: Debe montarse en la fábrica
  • Conexión a un PC: Conexión USB con el programa para grabar la hora y la temperatura en un ordenador personal externo
  • Sensor de líquido: Sensor de PT 100 flexible para líquidos (cuando el sensor de líquido está encendido, se mantiene una temperatura de precalentamiento y postcalentamiento de 60 °C)
  • Bloqueo de seguridad: El autoclave se bloquea con temperaturas superiores 97 °C o superiores a 80 °C con líquidos (solo para el tipo La-MCS-203 / 204 / VA)
  • Sistema de filtro: Para filtrar el vapor
Especificaciones
Especificaciones
Microprocesador
20 L
530 mm
La-MCS-203
140 °C
230 v/1500 w
400 mm
1 unidad
1500 W
Esterilizador en autoclave de sobremesa con bloqueo de seguridad
360 mm
390mm
Autoclave de sobremesa
27 kg
Válvula de seguridad, protección contra exceso de temperatura, salida de vapor, manómetro, controlador por microprocesador
3 bar máx.
Destiladores