Learn More
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, Polysulfone
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, Polysulfone has a tapered funnel design to provide a steady fluid flow.
Marca:  Cole-Parmer™ 31512-08
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12479650
  • 105.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reduce el espacio muerto y mejora el flujo.
  • El diseño de embudo cónico proporciona un flujo de fluido constante.
  • La superficie interna lisa evita el atrapamiento de partículas.
  • La construcción sin costuras evita la contaminación al eliminar las fugas y las áreas de potencial proliferación bacteriana.
  • El material cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos.
Especificaciones
Especificaciones
Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos
Polisulfona
Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos
Gamma
34,03 mm (1-13/16 pulgadas)
No esterilizable en autoclave
Tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas), miniabrazadera de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
31/32 pulg