Learn More
Buerkle™ Insertos de muestras Novartos Uno V4A
Los insertos de muestras Novartos Uno V4A son fácilmente intercambiables y están disponibles de 0 a 4,0 ml.
Marca: Buerkle™ 5358-0110
148.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07350kg
Descripción
- Acero inoxidable (AISI 316)
- Ajuste con precisión
- Se puede sustituir fácilmente
- Disponibles en volúmenes desde 0 a 4,0 ml
Especificaciones
introducir | |
Esterilizable en autoclave | |
1 ml | |
Sin muestras de extracción |
Acero inoxidable (V4A) | |
Equipo para tomamuestras Novartos Uno | |
FDA |