Learn More
Buerkle™ Insertos de Acero Inoxidable V4A para Novartos Uno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
4 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable (AISI 316)
- Ajuste con precisión
- Se puede sustituir fácilmente
- Disponibles en volúmenes desde 0 a 4,0 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Insertos |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Equipo para tomamuestras Novartos Uno |
| Capacidad (métrico) | 0 mL |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Para utilizar con (aplicación) | Novartos Uno |