Learn More
Merck Sampling Capsule for Metals Analysis, 1.0 μm
Disposable, EPA-accepted method for collecting groundwater prior to dissolved metals analysis.
Marca: Merck GWSC10001
61.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Certificado que muestra los análisis de nivel de detección más bajo (LDL) para una amplia gama de metales.
Descripción
Método desechable aceptado por la EPA para recoger agua subterránea antes del análisis de metales disueltos.
Estas cápsulas de muestreo de aguas subterráneas son un método aprobado por la EPA para la recogida de aguas subterráneas antes del análisis de metales disueltos. La membrana plisada proporciona cuatro veces más área de filtración que un disco de filtro de 142 mm para obtener caudales más rápidos y un mayor rendimiento.Características y ventajas:
- Cada cápsula incluye un certificado que indica el análisis de nivel detectable más bajo (LDL) para 67 metales y 2 aniones
- Los materiales de la carcasa y el filtro de baja extracción minimizan el fondo durante el análisis de muestras
- Disponibles con tres tamaños de poro diferentes para adaptarse a una gran variedad de condiciones de agua: 5,0 µm para niveles altos de partículas, 1,0 µm para niveles normales de partículas, 0,45 µm para agua relativamente limpia
Aplicaciones: Control ambiental, análisis de metales disueltos en agua
Compliance
Certificación para 67 metales y 2 aniones; cumplen los requisitos de la EPA de EE. UU. para una filtración de 0,45 μm.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
1,0 μm | |
600 cm2 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos |
Certificación para 67 metales y 2 aniones; cumplen los requisitos de la EPA de EE. UU. Para una filtración de 0,45 µm. | |
No estéril | |
Para análisis de metales | |
1Pack | |
7,6 cm |