Learn More
Merck Sampling Capsule for Metals Analysis, 1.0 μm
Disposable, EPA-accepted method for collecting groundwater prior to dissolved metals analysis.
66.25€ - 575.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación para 67 metales y 2 aniones; cumplen los requisitos de la EPA de EE. UU. Para una filtración de 0,45 µm. |
Tamaño de poro | 1,0 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 600 cm2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10275833
|
Merck
GWSC10001 |
1Pack |
66.25€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10285833
|
Merck
GWSC10010 |
10Pack |
575.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Método desechable aceptado por la EPA para recoger agua subterránea antes del análisis de metales disueltos.
These groundwater sampling capsules are an EPA-approved method for collection of groundwater prior to dissolved metal analysis. The pleated membrane provides four times more filtration area than a 142 mm filter disc for faster flow rates and higher throughput.Features & Benefits:
- Each capsule includes a certificate indicating lowest detectable level (LDL) analysis for 67 metals and 2 anions
- Low-extractable filter and housing materials minimize background during sample analysis
- Available with three different pore sizes to suit a variety of water conditions: 5.0 μm for high particulate levels, 1.0 μm for normal particulate levels, 0.45 μm for relatively clean water
Applications: Environmental Monitoring, Dissolved Metals Analysis in Water
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
1,0 μm | |
600 cm2 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
7,6 cm |
Certificación para 67 metales y 2 aniones; cumplen los requisitos de la EPA de EE. UU. Para una filtración de 0,45 µm. | |
No estéril | |
Para análisis de metales | |
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos |