Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Tubing
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marca: Saint Gobain Life Sciences ACF00009
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Description
- Formulación de base biológica y no contienen BPA ni ftalatos
- Ofrecen una alta resistencia química
- No oxidante y no contaminante
- La pared interior lisa y pulida ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza
- Las bobinas se marcan a intervalos de 30,4 cm para facilitar la medición
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- Las paredes de extraordinaria resistencia soportan el vacío total a temperatura ambiente (759 mm de mercurio a 23 °C y hasta 686 mm de mercurio a 60 °C)
- Esterilizados mediante métodos convencionales de autoclave (vapor 30 min a 1,03 bar [15 psi], 121 °C) y óxido de etileno
- Conexión de instrumentación, ventilación, drenaje y otras aplicaciones generales de laboratorio
- Comida y bebida
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Condensadores
- Incubadores
- Desecadores
- Líneas de gas
- Conductos de drenaje
Compliance
FDA, NSF, 3-A, cumple con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la ley japonesa de sanidad alimentaria n.° 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE.
Specifications
Tubing | |
4 mm | |
5,6 mm | |
15 m | |
0,8 mm | |
9.5 mm bend radius |
5/32 pulg | |
Tygon S3 E–3603 | |
50 ft. | |
1/32 pulg | |
Transparente | |
1,17 bar (17 psi) a 22,77 °C (73 °F) |