Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Tubing
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
48.45€ - 555.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Tygon S3 E-3603 |
Longitud global (imperial) | 50 ft. |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Color | Clear |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15680211
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00003 |
1/16 pulg | 3/16 pulg | 4,75 bar (69 psi) a 22,77 °C (73 °F) | 1/16 pulg |
48.45€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15250809
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00009 |
5/32 pulg | 7/32 pulg | 1,17 bar (17 psi) a 22,77 °C (73 °F) | 1/32 pulg |
49.25€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15157134
|
Saint Gobain Life Sciences
06407-05 |
1/4 pulg | 5/16 pulg | 0,82 bar (12 psi) a 22,77 °C (73 °F) | 1/32 pulg |
84.50€
15 metros |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15533776
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00059 |
7/8 pulg | 1-1/8 pulg | 2,48 bar (36 psi) a 22,77 °C (73 °F) | 1/8 pulg |
555.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|
Descripción
Tygon™ E-3603 tubing from Saint-Gobain is crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory. It is non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications. Tygon™ E-3603 has high tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory. It is non-toxic and non-contaminating, and less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning.
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Compliance
FDA, NSF, 3-A, meets USP Class VI, Japan Food Sanitation Law no. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC and 10/2011/EU.
Especificaciones
Tubing | |
50 ft. | |
Clear |
Tygon S3 E-3603 | |
15 m |