Learn More
Saint-Gobain Espátulas de resina de fluoropolímero PTFE Chemware™
Para la transferencia delicada o el raspado de precipitados y residuos
Marca: Saint-Gobain 06369-04
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Punta de cincel y extremo de corte diagonal
- Resisten la corrosión
- Inertes y no contaminantes
- Resistentes al calor hasta 288 °C (550 °F)
Especificaciones
Espátula, espátulas | |
4 pulg | |
0.023 cm | |
Resina de fluoropolímero de PTFE |
Transferencia delicada o raspado de precipitados y residuos | |
0.28 in. | |
Punta de cincel y extremo de corte diagonal | |
10 cm |