Learn More
Saint-Gobain Espátulas de resina de fluoropolímero PTFE Chemware™
Para la transferencia delicada o el raspado de precipitados y residuos
18.28€ - 104.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Espátula, espátulas |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia delicada o raspado de precipitados y residuos |
Diámetro exterior (imperial) | 0.28 in. |
Diámetro exterior (métrico) | 0.023 cm |
Incluye | Punta de cincel y extremo de corte diagonal |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11960495
|
Saint-Gobain
06369-01 |
15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11950495
|
Saint-Gobain
06369-04 |
10 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11970495
|
Saint-Gobain
D1075014 |
20 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Punta de cincel y extremo de corte diagonal
- Resisten la corrosión
- Inertes y no contaminantes
- Resistentes al calor hasta 288 °C (550 °F)
Especificaciones
Espátula, espátulas | |
0.28 in. | |
Punta de cincel y extremo de corte diagonal |
Transferencia delicada o raspado de precipitados y residuos | |
0.023 cm | |
Resina de fluoropolímero de PTFE |