Learn More
MP Biomedicals™ Kit de pruebas de ácidos grasos libres SafTest™
Los kits de pruebas de ácidos grasos libres MP Biomedicals están diseñados para medir el contenido de ácidos grasos libres en cualquier muestra líquida o sólida que contenga aceite/grasa.
Marca:  MP Biomedicals™ 07KTPR2000
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15772642
  • 601.02€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Includes: Reactivo A, reactivo B, reactivo C, calibradores
Descripción
Descripción
MP Biomedicals' Test Kits contain all reagents and calibrators necessary to run samples. A control is also included in each Test Kit. Each kit will allow for testing of approximately 100 samples. Sample dilution will likely be required for appropriate analysis.
  • Elija entre 6 kits diferentes. Para uso con instrumentos y plataformas de consumibles SafTes&trade
  • Resultados en tan solo 30 minutos
  • Áreas de investigación: Degradación de lípidos y oxidación 
  • Tipo de producto: Kits y kits de ensayos o ensayos
  • Tipo: Análisis de peróxido
  • Componentes: Reactivo A, reactivo B, reactivo C, calibradores, control. Analitos
  • Detecta: Peróxido
  • Materiales necesarios: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
  • Método de detección: Fotómetro bicromático
  • Rango de cuantificación: 0,00-0,200 MEQ/kg de muestra
Especificaciones
Especificaciones
100 Tests
Peroxide
100 pruebas/kit
Bichromatic Photometer
Pruebas de peróxido que usan plataformas/sets SafTest™
De 2° a 8 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Peroxide Test Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cumene Hydroperoxide, Butylated Hydroxytoluene, isopropanol,Sulfuric Acid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.